2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9727-1G PC9727-5G
APOSPC9727-1GEA 795 SEK
APOSPC9727-1G APOSPC9727-5G
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide
Formel: C₈H₇F₂NO
Smältpunkt: 114…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00183287
CAS nummer: 383-19-7