4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9635-100MG PC9635-250MG
APOSPC9635-100MGEA 260 SEK
APOSPC9635-100MG APOSPC9635-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269571
CAS nummer: 158715-14-1