1,2,3-Trifluoropropane
Leverantör: Apollo Scientific
PC9621-1G PC9621-5G
APOSPC9621-1GEA 1625 SEK
APOSPC9621-1G APOSPC9621-5G
1,2,3-Trifluoropropane
1,2,3-Trifluoropropane
Formel: C₃H₅F₃
MW: 98,067 g/mol
Kokpunkt: 70…71 °C (760 mm Hg)
Densitet: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07784185
CAS nummer: 66794-36-3