5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
PC9597-1G PC9597-5G PC9597-10G
APOSPC9597-1GEA 1125 SEK
APOSPC9597-1G APOSPC9597-5G APOSPC9597-10G
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₁₉H₁₈F₃N₃S
MW: 377,427 g/mol
Smältpunkt: 256…260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00177364
CAS nummer: 261633-26-5