4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G
PC9574-25G
PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA
260
SEK
APOSPC9574-1G
APOSPC9574-25G
APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel:
C₆H₆BrFN₂ MW: 205.028 g/mol Smältpunkt: 107 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08458150 CAS nummer: 153505-37-4 |