3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9363-250MG PC9363-500MG
APOSPC9363-250MGEA 4800 SEK
APOSPC9363-250MG APOSPC9363-500MG
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile
Formel: C₁₃H₁₅FN₄
MW: 246.283 g/mol
Smältpunkt: 157…159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00664760
CAS nummer: 338422-34-7