2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9323-1G PC9323-500MG PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA 3550 SEK
APOSPC9323-1G APOSPC9323-500MG APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formel: C₂₂H₁₆FNO
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00792166
CAS nummer: 339115-18-3