2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-500MG PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA 3550 SEK
APOSPC9321-1G APOSPC9321-500MG APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₂₂H₁₆FNO₂
Smältpunkt: 125…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00232013
CAS nummer: 339114-73-7