2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9320-1G PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA 2400 SEK
APOSPC9320-1G APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₂₁H₁₃F₂NO
MW: 333,331 g/mol
Smältpunkt: 113…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00232016
CAS nummer: 339115-12-7