4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane-1,3-dione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dioxo-4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane, 2-[(Heptafluorobutanoyl)acetyl]thiophene
PC9201-1G PC9201-250MG
APOSPC9201-1GEA 720 SEK
APOSPC9201-1G APOSPC9201-250MG
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane-1,3-dione
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane-1,3-dione
Formel: C₁₀H₅F₇O₂S
MW: 322,199 g/mol
Kokpunkt: 271,5 °C
Densitet: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00047091
CAS nummer: 559-94-4