4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 945 SEK
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09030640
CAS nummer: 126163-58-4