2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 2275 SEK
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅ClF₄N₂
MW: 228,575 g/mol
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04972729
CAS nummer: 110499-66-6