4-Fluoro-1-isopropoxy-2-nitrobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC911166-1G PC911166-5G
APOSPC911166-1GEA 2750 SEK
APOSPC911166-1G APOSPC911166-5G
4-Fluoro-1-isopropoxy-2-nitrobenzene 95%
4-Fluoro-1-isopropoxy-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,179 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17014054
CAS nummer: 1092496-27-9