2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 1275 SEK
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD25476575
CAS nummer: 1646152-46-6