3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC909608-1G PC909608-250MG
APOSPC909608-1GEA 7450 SEK
APOSPC909608-1G APOSPC909608-250MG
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
3-Fluoro-5-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14701970
CAS nummer: 1214374-67-0