3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908667-1G PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA 2400 SEK
APOSPC908667-1G APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Formel: C₉H₁₂FNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09741966
CAS nummer: 116753-49-2