2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908598-1G
PC908598-250MG
APOSPC908598-1GEA
2875
SEK
APOSPC908598-1G
APOSPC908598-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone
Formel:
C₆H₃F₃O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07380746 CAS nummer: 18207-47-1 |