2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908567-1G PC908567-250MG
APOSPC908567-1GEA 2100 SEK
APOSPC908567-1G APOSPC908567-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 95%
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline
Formel: C₈H₉F₂NO₂
MW: 189,159 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12973804
CAS nummer: 651734-54-2