3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908025-1G PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA 1725 SEK
APOSPC908025-1G APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD26687812
CAS nummer: 1505597-04-5