6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908023-1G PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA 3450 SEK
APOSPC908023-1G APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22490563
CAS nummer: 1805635-10-2