7-Fluoroisoquinoline ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC907907-100MG PC907907-1G
APOSPC907907-100MGEA 1025 SEK
APOSPC907907-100MG APOSPC907907-1G
7-Fluoroisoquinoline ≥98%
7-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226905
CAS nummer: 1075-12-3