(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC907124-1G PC907124-500MG
APOSPC907124-1GEA 8875 SEK
APOSPC907124-1G APOSPC907124-500MG
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine
Formel: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11151819
CAS nummer: 138563-58-3