1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC906992-5G PC906992-1G
APOSPC906992-5GEA 0 SEK
APOSPC906992-5G APOSPC906992-1G
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11113349
CAS nummer: 949159-97-1