2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 1625 SEK
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193.003 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835189
CAS nummer: 178813-77-9