3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC905438-1G PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA 5900 SEK
APOSPC905438-1G APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₈FN
MW: 125,144 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00466952
CAS nummer: 456-46-2