3-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-propan-1-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC904985-1G PC904985-250MG
APOSPC904985-1GEA 5150 SEK
APOSPC904985-1G APOSPC904985-250MG
3-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-propan-1-ol 95%
3-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-propan-1-ol
Formel: C₈H₁₁FN₂O
MW: 170,184 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14600210
CAS nummer: 1000981-38-3