3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC904618-1G PC904618-250MG
APOSPC904618-1GEA 2875 SEK
APOSPC904618-1G APOSPC904618-250MG
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
3-Ethenyl-5-fluoropyridine
Formel: C₇H₆FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18384200
CAS nummer: 1133879-69-2