1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9040-10G PC9040-5G
APOSPC9040-10GEA 535 SEK
APOSPC9040-10G APOSPC9040-5G
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
1-Acetyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,138 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153637
CAS nummer: 959573-03-6