3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902773-1G PC902773-250MG
APOSPC902773-1GEA 7450 SEK
APOSPC902773-1G APOSPC902773-250MG
3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
3,4-Difluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519029
CAS nummer: 114153-09-2