2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902646-1G PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-1GEA 1475 SEK
APOSPC902646-1G APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827974
CAS nummer: 50408-95-2