3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 2575 SEK
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Formel: C₁₃H₈FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05979962
CAS nummer: 10540-33-7