3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902445-1G PC902445-5G
APOSPC902445-1GEA 2575 SEK
APOSPC902445-1G APOSPC902445-5G
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05981494
CAS nummer: 893734-83-3