2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 1725 SEK
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05980284
CAS nummer: 1352318-38-7