2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 7900 SEK
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185724
CAS nummer: 362640-56-0