1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902099-1G PC902099-250MG
APOSPC902099-1GEA 7950 SEK
APOSPC902099-1G APOSPC902099-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD25949488
CAS nummer: 1443279-72-8