1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 2575 SEK
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₆H₇F₃N₂
MW: 164,128 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD15976388
CAS nummer: 362640-54-8