N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC901777-100G PC901777-25G PC901777-5G
APOSPC901777-100GEA 7450 SEK
APOSPC901777-100G APOSPC901777-25G APOSPC901777-5G
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09972090
CAS nummer: 397-34-2