4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC901535-1G PC901535-25G PC901535-5G
APOSPC901535-1GEA 1725 SEK
APOSPC901535-1G APOSPC901535-25G APOSPC901535-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407466
CAS nummer: 207297-92-5