2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC900597-1G PC900597-250MG
APOSPC900597-1GEA 4475 SEK
APOSPC900597-1G APOSPC900597-250MG
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,139 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD15530344
CAS nummer: 1242339-20-3