2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
Leverantör: Apollo Scientific
PC900231-1G PC900231-5G
APOSPC900231-1GEA 3175 SEK
APOSPC900231-1G APOSPC900231-5G
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide
Formel: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19595581
CAS nummer: 612487-22-6