2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC8995-25G PC8995-5G
APOSPC8995-25GEA 2575 SEK
APOSPC8995-25G APOSPC8995-5G
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
2-Chloroethyl trifluoroacetate
Formel: C₄H₄ClF₃O₂
Kokpunkt: 121,4 °C
Smältpunkt: –116 °C
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00789432
CAS nummer: 40949-99-3
UN: 3265
ADR: 8,III