2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 7550 SEK
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₂
Smältpunkt: 307…310 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD12068249
CAS nummer: 1157642-22-2