4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 2925 SEK
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₂H₁₀F₄N₂S
MW: 290,28 g/mol
Smältpunkt: 102…103,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038213
CAS nummer: 541539-78-0