1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 720 SEK
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335,919 g/mol
Kokpunkt: 107…108 °C (29 mm Hg)
Densitet: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02270920
CAS nummer: 651-12-7