3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzene
PC8716-1G PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA 245 SEK
APOSPC8716-1G APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Densitet: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142590
CAS nummer: 201849-13-0