5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 600 SEK
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.021 g/mol
Smältpunkt: 37…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10697684
CAS nummer: 108274-33-5