2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 1625 SEK
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrF
MW: 225.057 g/mol
Kokpunkt: 164 °C (2 mm Hg)
Smältpunkt: –4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864690
CAS nummer: 317-79-3