5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8688-25G PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA 1425 SEK
APOSPC8688-25G APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₃NO₄
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09753762
CAS nummer: 197520-71-1