4-Bromo-3-fluorobenzoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC8605-1G
PC8605-5G
APOSPC8605-1GEA
2075
SEK
APOSPC8605-1G
APOSPC8605-5G
4-Bromo-3-fluorobenzoyl chloride
4-Bromo-3-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₃BrClFO MW: 237,454 g/mol Kokpunkt: 246 °C Densitet: 1,743 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 103 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09746051 CAS nummer: 695188-21-7 UN: 3261 ADR: 8,III |