3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Bromo-3'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8507-1G PC8507-5G
APOSPC8507-1GEA 1750 SEK
APOSPC8507-1G APOSPC8507-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299,108 g/mol
Smältpunkt: 32…34 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094515
CAS nummer: 56773-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III